L-Biopterin ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461660010 461662500
ACRO461660010EA 908 EUR
ACRO461660010 ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
  • Bioactive
Formula: C₉H₁₁N₅O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036787
Núm. CAS: 22150-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %