Khellin ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Visammin, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
461800050 461800250
ACRO461800050EA 97 EUR
ACRO461800050 ACRO461800250
Khellin ≥95%
Khellin
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₂O₅
MW: 260,25 g/mol
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005007
Núm. CAS: 82-02-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Water ≤1 %
GC ≥94 %