MOPSO sal sódica (3-(4-Morfolino)-2-hidroxipropano ácido sulfónico, sal sódica)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 79.9 EUR
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO sal sódica (3-(4-Morfolino)-2-hidroxipropano ácido sulfónico, sal sódica)
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
  • Bioactive
Formula: C₇H₁₄NNaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070007
Núm. CAS: 79803-73-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm