Parthenolide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
462151000
462155000
ACRO462151000EA
171
EUR
ACRO462151000
ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
- Bioactive
Formula:
C₁₅H₂₀O₃ Pto. de fusión: 115 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00134592 Núm. CAS: 20554-84-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
Solubility | (5% in CHCl3) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |