N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Erlotinib Hydrochloride
462330010 462330050
ACRO462330010EA 130 EUR
ACRO462330010 ACRO462330050
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
MW: 429,901 g/mol
Pto. de fusión: 215…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781272
Núm. CAS: 183319-69-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1% in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %