Fluvoxamine maleate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
462350010 462350050
ACRO462350010EA 65 EUR
ACRO462350010 ACRO462350050
Fluvoxamine maleate
Fluvoxamine maleate
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
MW: 434,41 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269809
Núm. CAS: 61718-82-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %