5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462380010 462380050
ACRO462380010EA 425 EUR
ACRO462380010 ACRO462380050
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₃N₇O₂S
Pto. de fusión: 285…289 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11616589
Núm. CAS: 444731-52-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow or beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5 % in DMSO, warmed) Clear solution
HPLC ≥97.5 %