Quetiapine hemifumarate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
462400050 462400250
ACRO462400050EA 74.3 EUR
ACRO462400050 ACRO462400250
Quetiapine hemifumarate
Quetiapine hemifumarate
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₅N₃O₂S
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03423782
Núm. CAS: 111974-72-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 99 to 101 % (quetiapine hemifumarate dry substance)
Titration with NaOH 12.5 to 13.8 % (fumaric acid dry substance)