Sumatriptan succinate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulphonamide succinate, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl-N-methylmethanesulphonamide Succinate
462420010 462420050
ACRO462420010EA 223 EUR
ACRO462420010 ACRO462420050
Sumatriptan succinate
Sumatriptan succinate
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₂₁N₃O₂S
MW: 413.49 g/mol
Pto. de fusión: 165…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00902856
Núm. CAS: 103628-48-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Water ≤1 %
Solubility (2.5 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %