Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
462430010 462432500
ACRO462430010EA 606 EUR
ACRO462430010 ACRO462432500
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00921885
Núm. CAS: 138982-67-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink or light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.7 to 5.0 %
HPLC ≥97.5 %