Betaxolol hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462440010 462440050
ACRO462440010EA 130 EUR
ACRO462440010 ACRO462440050
Betaxolol hydrochloride
Betaxolol hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₁₈H₂₉NO₃
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00242959
Núm. CAS: 63659-19-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %