Carvedilol
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol
462450010 462450050
ACRO462450010EA 40 EUR
ACRO462450010 ACRO462450050
Carvedilol
Carvedilol
  • Bioactive
Formula: C₂₄H₂₆N₂O₄
MW: 406,48 g/mol
Pto. de fusión: 114…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864692
Núm. CAS: 72956-09-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %