Esmolol hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate hydrochloride
462460050 462460250
ACRO462460050EA 80.8 EUR
ACRO462460050 ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₂₆ClNO₄
Pto. de fusión: 86…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00941432
Núm. CAS: 81147-92-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %