Fenbendazole
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate, methyl (6-(phenylthio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester
462470250 462471000
ACRO462470250EA 105 EUR
ACRO462470250 ACRO462471000
Fenbendazole
Fenbendazole
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₁₃N₃O₂S
MW: 299,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144301
Núm. CAS: 43210-67-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %