Acepromazine maleate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
462590010 462592500
ACRO462590010EA 850 EUR
ACRO462590010 ACRO462592500
Acepromazine maleate ≥98%
Acepromazine maleate
  • Bioactive
Formula: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 3598-37-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %