Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine Hydrochloride
462630010 462630050
ACRO462630010EA 95.6 EUR
ACRO462630010 ACRO462630050
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
  • Bioactive
Formula: C₁₉H₂₀FNO₃
MW: 365,83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03658863
Núm. CAS: 110429-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 3.0 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)