5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
462790010 462790050
ACRO462790010EA 66.9 EUR
ACRO462790010 ACRO462790050
5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina)
5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina)
  • Bioactive
Formula: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Pto. de fusión: 188…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866530
Núm. CAS: 3094-09-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 193 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +22° (20 °C, 589 nm) (1 % in water)