Lumiracoxib
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-((2-chloro-6-fluorophenyl)amino)-5-methylphenyl)acetic acid, CGS-35189, COX-189,  
462801000 462802500
ACRO462801000EA 148 EUR
ACRO462801000 ACRO462802500
Lumiracoxib
Lumiracoxib
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₁₃ClFNO₂
MW: 293.72 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07186254
Núm. CAS: 220991-20-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %