Meropenem trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462810010 462810050
ACRO462810010EA 95 EUR
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem trihydrate
Meropenem trihydrate
  • Bioactive
Formula: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Pto. Ebullición: 627 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08600005
Núm. CAS: 119478-56-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)