Valnemulin hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462830010 462832500
ACRO462830010EA 337 EUR
ACRO462830010 ACRO462832500
Valnemulin hydrochloride
Valnemulin hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₃₁H₅₂N₂O₅S·HCl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08458958
Núm. CAS: 133868-46-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95.0 to 102.0 %
Water ≤4.0 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation (Dry substance)