(+/-)-Usnic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462850010 462850050 462850250
ACRO462850010EA 35.4 EUR
ACRO462850010 ACRO462850050 ACRO462850250
(+/-)-Usnic acid
(+/-)-Usnic acid
  • Bioactive
Formula: C₁₈H₁₆O₇
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065294
Núm. CAS: 125-46-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light green or gold Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 203 °C
Loss on drying ≤2 %
Heavy metals ≤10 ppm
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤2 %