Ritalinic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
463000010 463000050
ACRO463000010EA 70.4 EUR
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinic acid
Ritalinic acid
  • Bioactive
Formula: C13H17NO2
Pto. de fusión: 245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200695
Núm. CAS: 19395-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %