(+)-Catechin monohydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
463020010 463020050
ACRO463020010EA 60.4 EUR
ACRO463020010 ACRO463020050
(+)-Catechin monohydrate
(+)-Catechin monohydrate
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075649
Núm. CAS: 225937-10-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
Solubility (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water)