Tylosin tartrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pharmasin, [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
463070050
463070250
463071000
ACRO463070050EA
119
EUR
ACRO463070050
ACRO463070250
ACRO463071000
Tylosin tartrate
Tylosin tartrate
- Bioactive
Formula:
C₄₆H₇₇NO₁₇·C₄H₆O₆ MW: 1066.20 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00070094 Núm. CAS: 74610-55-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear light yellow to yellow-green |
HPLC | ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D) |