Amifostine trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
463100010 463102500
ACRO463100010EA 694 EUR
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive
Formula: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00453866
Núm. CAS: 112901-68-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %