Famciclovir
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol Diacetate, 2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)propane-1,3-diyl diacetate
463170010 463170050
ACRO463170010EA 90.3 EUR
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₉N₅O₄
MW: 321,34 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866964
Núm. CAS: 104227-87-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %