Mosapride citrate
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-((4-(4-fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)benzamide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, TAK-370, AS-4370 citrate
463200010
463200050
ACRO463200010EA
113
EUR
ACRO463200010
ACRO463200050
Mosapride citrate
Mosapride citrate
- Bioactive
Formula:
C₂₁H₂₅ClFN₃O₃·C₆H₈O₇ MW: 614,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01666680 Núm. CAS: 112885-42-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 5 to 6 % |
HPLC | ≥97.5 % |