Tebuconazole
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 50.3 EUR
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307.82 g/mol
Pto. de fusión: 102…105 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02674797
Núm. CAS: 107534-96-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %