Tolcapone
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
463280010 463282500
ACRO463280010EA 491 EUR
ACRO463280010 ACRO463282500
Tolcapone
Tolcapone
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₁NO₅
MW: 273,24 g/mol
Pto. de fusión: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866569
Núm. CAS: 134308-13-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder3
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %