Dofetilide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
463370010 463372500
ACRO463370010EA 1130 EUR
ACRO463370010 ACRO463372500
Dofetilide
Dofetilide
  • Bioactive
Formula: C₁₉H₂₇N₃O₅S₂
Pto. de fusión: 149…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00869707
Núm. CAS: 115256-11-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %