Oxymetazoline hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
463390050
463390250
ACRO463390050EA
126
EUR
ACRO463390050
ACRO463390250
Oxymetazoline hydrochloride
Oxymetazoline hydrochloride
- Bioactive
Formula:
C₁₆H₂₄N₂O·HCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058147 Núm. CAS: 2315-02-8 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 3 h) |
Solubility | (5 % in water) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |