Ciclopirox
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
463430010 463430050
ACRO463430010EA 59.8 EUR
ACRO463430010 ACRO463430050
Ciclopirox
Ciclopirox
  • Bioactive
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00599441
Núm. CAS: 29342-05-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1.5 % (vacuum)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %