Ciclopirox olamine
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
463440010 463440050
ACRO463440010EA 54.6 EUR
ACRO463440010 ACRO463440050
Ciclopirox olamine
Ciclopirox olamine
  • Bioactive
Formula: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
MW: 268,3520 g/mol
Pto. de fusión: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078997
Núm. CAS: 41621-49-2
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 21.9 to 23.7 % (2-Aminoethanol)
Titration with NaOH 74.2 to 80 % (Ciclopirox)