(+/-)-Sulpiride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (+/-)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulphamoylbenzamide
463480050 463480250 463481000
ACRO463480050EA 51.6 EUR
ACRO463480050 ACRO463480250 ACRO463481000
(+/-)-Sulpiride
(+/-)-Sulpiride
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₄S
MW: 341.43 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055061
Núm. CAS: 15676-16-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %