Nobiletin
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
463520010 463522500
ACRO463520010EA 414 EUR
ACRO463520010 ACRO463522500
Nobiletin
Nobiletin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₂O₈
MW: 402,40 g/mol
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03273560
Núm. CAS: 478-01-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %