Oxaprozin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
463530050 463530250
ACRO463530050EA 67 EUR
ACRO463530050 ACRO463530250
Oxaprozin
Oxaprozin
  • Bioactive
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215977
Núm. CAS: 21256-18-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %