Nalidixic acid sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 32.3 EUR
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Formula: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Pto. de fusión: >280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064376
Núm. CAS: 3374-05-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %