Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
463770010 463770050
ACRO463770010EA 56.7 EUR
ACRO463770010 ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
  • Bioactive
Formula: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
Pto. de fusión: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062585
Núm. CAS: 5571-36-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %