Aliskiren hemifumarate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Rasilez, (2S,4S,5S,7S)-N-(2-Carbamoyl-2-methylpropyl)-5-amino-4-hydroxy-2,7diisopropyl-8-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-octanamide hemifumarate, Aliskiren Hemifumarate, SPP-100, CGP-60536, (2S,4S,5S,7S)-N-(2-Carbamoyl-2-methylpropyl)-5-amino-4-hydroxy-2,7diisopropyl-8-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-octanamide hemifumarate, CGP60536B, (2S,4S,5S,7S)-5-Amino-N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-4-hydroxy-2-isopropyl-7-(4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzyl)-8-methylnonanamide hemifumarate
463790010 463792500
ACRO463790010EA 496 EUR
ACRO463790010 ACRO463792500
Aliskiren hemifumarate
Aliskiren hemifumarate
  • Bioactive
Formula: C₃₀H₅₃N₃O₆·0.5C₄H₄O₄
MW: 609.79 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27756642
Núm. CAS: 173334-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)