Potasio hidrogenoftalato HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Hidrogenoftalato de potasio
463850500
463852500
ACRO463850500EA
34.2
EUR
ACRO463850500
ACRO463852500
Potasio hidrogenoftalato HPLC
Potasio hidrogenoftalato
- Analytical reagent
Formula:
HOOCC₆H₄COOK MW: 204.22 g/mol Pto. de fusión: 295…300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013070 Núm. CAS: 877-24-7 Índice Merck: 13,07694 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 500 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.5 to 5.0 (5 % in water) |
Titration with NaOH | 99.4 to 100.6 % |