Carbonato de dibutilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Carbonic acid dibutyl ester
463880050 463880250
ACRO463880050EA 67.4 EUR
ACRO463880050 ACRO463880250
Carbonato de dibutilo
Carbonato de dibutilo
  • Organic reagent
Formula: C₉H₁₈O₃
Densidad: 0,92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043938
Núm. CAS: 542-52-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %