Ambrisentan
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
463950010 463952500
ACRO463950010EA 496 EUR
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₂N₂O₄
MW: 378,42 g/mol
Pto. de fusión: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09842330
Núm. CAS: 177036-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %