Ácido clorhídrico ~37% in water para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
463961000 463965000
463961000.EA 30.6 EUR
463961000. 463965000.
Ácido clorhídrico ~37% in water para bioquímica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 57 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1.18 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 36.5 to 38.0 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm