Pseudopelletierine
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
463980010 463980050 463980250
ACRO463980010EA 61.6 EUR
ACRO463980010 ACRO463980050 ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
  • Bioactive
Formula: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078161
Núm. CAS: 552-70-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %