(+)-3-Carene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
463990050 463990250
ACRO463990050EA 28.8 EUR
ACRO463990050 ACRO463990250
(+)-3-Carene
(+)-3-Carene
  • Bioactive
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 170 °C
Densidad: 0,865
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066417
Núm. CAS: 498-15-7
UN: 2319
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density 0.854 to 0.884 kg/l
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20°C, 589 nm) (neat)