Clozapine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
464280010 464280050
ACRO464280010EA 320 EUR
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapine
Clozapine
  • Bioactive
Formula: C₁₈H₁₉ClN₄
Pto. de fusión: 182…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153785
Núm. CAS: 5786-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %