Carteolol hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone hydrochloride
464320010 464320050
ACRO464320010EA 132 EUR
ACRO464320010 ACRO464320050
Carteolol hydrochloride
Carteolol hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Pto. de fusión: 278 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00941499
Núm. CAS: 51781-21-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (0.3 g in 10 ml water) Clear colorless solution
HPLC ≥98.5 %