Vandetanib
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
464330010 464330050 464332500
ACRO464330010EA 247 EUR
ACRO464330010 ACRO464330050 ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₄BrFN₄O₂
Pto. de fusión: 240…243 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07772346
Núm. CAS: 443913-73-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %