Adapalene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
464500010
464500050
ACRO464500010EA
133
EUR
ACRO464500010
ACRO464500050
Adapalene
Adapalene
- Bioactive
Formula:
C₂₈H₂₈O₃ MW: 412.53 g/mol Pto. de fusión: 324 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03106112 Núm. CAS: 106685-40-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 4 h) |
HPLC | ≥98.5 % |