Chromazurol B (sintético)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Mordant Blue 1, Eriochrome Azurol B, Sunchromine Pure Blue BX
464530050 464530250
ACRO464530050EA 41.4 EUR
ACRO464530050 ACRO464530250
Chromazurol B (sintético)
Chromazurol B
  • Bioactive
Formula: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036446
Núm. CAS: 1796-92-5
EINECS: 217-279-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Absorptivity (1%, 1cm) ≥220
UV Lambda max 423 to 429 nm (1% water)